Få mere at vide
Bicalutamide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16498617
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
200mg
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16498617 5 g 5g
16481399 1 g -
16471716 500 mg -
16471116 200 mg 200mg
16416426 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16498617 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY14249
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress Bicalutamide is an orally active non-steroidal androgen receptor (AR) antagonist. Bicalutamide can be used for the research of prostate cancer.
Bicalutamide is an orally active non-steroidal androgen receptor (AR) antagonist. Bicalutamide can be used for the research of prostate cancer.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bicalutamide
CAS 90357-06-5
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H14F4N2O4S
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (116.18 mM)
SMIL FC1=CC=C(S(=O)(CC(O)(C(NC2=CC=C(C#N)C(C(F)(F)F)=C2)=O)C)=O)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 430.37
Formel vægt 430.37
Procent renhed 95.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death