Få mere at vide
Bicalutamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15688705 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15688705 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15688705 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 461000010
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Bicalutamide
CAS 90357-06-5
Smeltepunkt 196,0 °C
Tab ved tørring 0,5% maks. (1 g, 105 °C, 4 t)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C18H14F4N2O4S
Mængde 1 g
Synonym bicalutamide, casodex, cosudex, calutide, bicalutamide cdx, raffolutil, kalumid, casodex tn, bicalutamide usan:inn:ban, bicalutamide casodex
InChI nøgle LKJPYSCBVHEWIU-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)F)(C(=O)NC2=CC(=C(C=C2)C#N)C(F)(F)F)O
IUPAC navn N-[4-cyano-3-(trifluormethyl)phenyl]-3-(4-fluorphenyl)sulfonyl-2-hydroxy-2-methylpropanamid
Molekylvægt (g/mol) 430.37
PubChem CID 2375
Formel vægt 430.37
Procent renhed 97%