Få mere at vide
BI-D1870, MedChemExpress
Beskrivelse
BI-D1870 is an ATP-competitive, cell permeable and brain penetrated inhibitor of RSK isoforms, with IC50s of 31 nM/24 nM/18 nM/15 nM for RSK1/RSK2/RSK3/RSK4, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | BI-D1870 |
| CAS | 501437-28-1 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H23F2N5O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 5 mg/mL (12.77 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | OC1=C(F)C=C(NC2=NC(N(CCC(C)C)C(C)C(N3C)=O)=C3C=N2)C=C1F |
| Molekylvægt (g/mol) | 391.42 |
| Formel vægt | 391.42 |
| Vis mere |