missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

BI-882370, MedChemExpress

Artikelnummer. 16465116
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16465116 100 mg -
16434158 10 mg -
16430507 50 mg 50mg
16416867 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16465116 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY107779

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress BI-882370 is a potent and selective RAF kinase inhibitor that binds to the ATP binding site of the kinase positioned in the DFG-out (inactive) conformation of the BRAF kinase. BI-882370 (BI 882370) inhibits the oncogenic BRAFV600E-mutant, the WT BRAF and CRAF kinases with IC50s of 0.4, 0.8, and 0.6 nM, respectively. BI-882370 also inhibits SRC family kinases.

BI-882370 is a potent and selective RAF kinase inhibitor that binds to the ATP binding site of the kinase positioned in the DFG-out (inactive) conformation of the BRAF kinase. BI-882370 (BI 882370) inhibits the oncogenic BRAFV600E-mutant, the WT BRAF and CRAF kinases with IC50s of 0.4, 0.8, and 0.6 nM, respectively. BI-882370 also inhibits SRC family kinases.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale BI-882370
CAS 1392429-79-6
Farve Khaki
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C28H33F2N7O2S
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 5 mg/mL (8.78 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL CCCS(=O)(NC1=CC=C(F)C(N2C=C(C3=CN=CN=C3)C4=NC(N(C5CCN(CC)CC5)C)=CC=C42)=C1F)=O
Molekylvægt (g/mol) 569.67
Formel vægt 569.67
Procent renhed 95.02%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.