Få mere at vide
BI-78D3, MedChemExpress
Beskrivelse
BI-78D3 functions as a substrate competitive inhibitor of JNK, inhibit the JNK kinase activity (IC50=280 nM).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | BI-78D3 |
| CAS | 883065-90-5 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C13H9N5O5S2 |
| Mængde | 25 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (263.59 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C1N(C2=CC=C(OCCO3)C3=C2)C(SC4=NC=C([N+]([O-])=O)S4)=NN1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 379.37 |
| Formel vægt | 379.37 |
| Vis mere |