Få mere at vide
BI 2536, MedChemExpress
Artikelnummer. 16490548
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16490548 5 mg
16468088 10 mg
16457856 100 mg
16454007 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16490548 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY50698
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress BI 2536 is a dual PLK1 and BRD4 inhibitor with IC50s of 0.83 and 25 nM, respectively. BI-2536 suppresses IFNB (encoding IFN-β) gene transcription.
BI 2536 is a dual PLK1 and BRD4 inhibitor with IC50s of 0.83 and 25 nM, respectively. BI-2536 suppresses IFNB (encoding IFN-β) gene transcription.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale BI 2536
CAS 755038-02-9
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C28H39N7O3
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 65 mg/mL (124.60 mM; Need ultrasonic) ∣0.1 M HCL : 25 mg/mL (47.92 mM; ultrasonic and adjust pH to 4 with HCl)
SMIL O=C1[C@H](N(C2=C(N1C)C=NC(NC3=CC=C(C(NC4CCN(C)CC4)=O)C=C3OC)=N2)C5CCCC5)CC
Molekylvægt (g/mol) 521.65
Formel vægt 521.65
Procent renhed 98.09%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease