Få mere at vide
BI 01383298, MedChemExpress
Beskrivelse
BI 01383298 is a potent inhibitor of the sodium-citrate co-transporter (SLC13A5) that is highly expressed in the liver.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | BI 01383298 |
| CAS | 2227549-00-8 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H19Cl2FN2O3S |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 37.5 mg/mL (84.21 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(C1CCN(S(=O)(C2=CC(Cl)=CC(Cl)=C2)=O)CC1)NCC3=CC=C(F)C=C3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 445.34 |
| Formel vægt | 445.34 |
| Vis mere |