missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

BH3I-1, MedChemExpress

Artikelnummer. 16489546
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16489546 50 mg -
16482978 10 mg -
16472566 25 mg 25mg
16410016 2 mg -
16405727 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16489546 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100383

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress BH3I-1 is a Bcl-2 family antagonist, which inhibits the binding of the Bak BH3 peptide to Bcl-xL with a Ki of 2.4±0.2 μM in FP assay. BH3I-1 has a Kd of 5.3 μM against the p53/MDM2 pair.

BH3I-1 is a Bcl-2 family antagonist, which inhibits the binding of the Bak BH3 peptide to Bcl-xL with a Ki of 2.4±0.2 μM in FP assay. BH3I-1 has a Kd of 5.3 μM against the p53/MDM2 pair.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale BH3I-1
CAS 300817-68-9
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H14BrNO3S2
Mængde 50 mg
Synonym BHI1 BH 3I1
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 4.1 mg/mL (10.24 mM)
SMIL O=C(O)C(C(C)C)N(C/1=O)C(SC1=C\C2=CC=C(Br)C=C2)=S
Molekylvægt (g/mol) 400.31
Formel vægt 400.31
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.