Få mere at vide
BGG463, MedChemExpress
Artikelnummer. 16495827
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16495827 5 mg 5mg
16463098 10 mg -
16449656 50 mg -
16444396 100 mg -
16402626 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16495827 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100600
MedChemExpress BGG463 (K03859) is an orally active type II CDK2 inhibitor.
BGG463 (K03859) is an orally active type II CDK2 inhibitor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale BGG463
CAS 890129-26-7
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C30H29F3N6O3
Mængde 5 mg
Synonym K03859
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 125 mg/mL (216.05 mM)
SMIL O=C(C1=C2C=CC(OC3=NC=NC(NC(C)=O)=C3)=CC2=CC=C1)NC4=CC=C(CN5CCN(C)CC5)C(C(F)(F)F)=C4
Molekylvægt (g/mol) 578.58
Formel vægt 578.58
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.