missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

BGB-102, MedChemExpress

Artikelnummer. 16459327
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16459327 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16459327 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15732

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress BGB-102 is a potent multi-kinase inhibitor against EGFR, HER2, and HER4 with IC50s of 9.6 nM, 18 nM and 40.3 nM, respectively.

BGB-102 is a potent multi-kinase inhibitor against EGFR, HER2, and HER4 with IC50s of 9.6 nM, 18 nM and 40.3 nM, respectively.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale BGB-102
CAS 807640-87-5
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H25BrN4O2
Mængde 5 mg
Synonym JNJ-26483327
SMIL CN1CCCCCOC(C(OC)=C2)=CC3=C2N=CN/C3=N\C4=CC(Br)=CC=C4C1
Molekylvægt (g/mol) 457.36
Formel vægt 457.36
Procent renhed 97.1%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.