Få mere at vide
BFH772, MedChemExpress
Beskrivelse
BFH772 is a potent oral VEGFR2 inhibitor, which is highly effective at targeting VEGFR2 kinase with an IC50 value of 3 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | BFH772 |
| CAS | 890128-81-1 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C23H16F3N3O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (227.59 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(NC1=CC(C(F)(F)F)=CC=C1)C2=CC=CC3=CC(OC4=NC=NC(CO)=C4)=CC=C32 |
| Molekylvægt (g/mol) | 439.39 |
| Formel vægt | 439.39 |
| Vis mere |