Få mere at vide
BF738735, MedChemExpress
Artikelnummer. 16492628
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16492628 5 mg
16480429 10 mg
16404096 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16492628 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYU00426
MedChemExpress BF738735 is a phosphatidylinositol 4-kinase III beta (PI4KIIIβ) inhibitor with an IC50 of 5.7 nM.
BF738735 is a phosphatidylinositol 4-kinase III beta (PI4KIIIβ) inhibitor with an IC50 of 5.7 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale BF738735
CAS 1436383-95-7
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H19FN4O3S
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (293.11 mM; Need ultrasonic)
SMIL OC1=CC=C(C2=C(C)N=C3C(NCC4=CC=CC(S(=O)(C)=O)=C4)=NC=CN32)C=C1F
Molekylvægt (g/mol) 426.46
Formel vægt 426.46
Procent renhed 99.15%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus