Få mere at vide
Bezafibrat Ethylester, TRC
Artikelnummer. 30006011
Skift visning
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30006011 25 mg
30005430 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30006011 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB34101025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 41859-58-9
Molekylær formel C21 H24 Cl N O4
Molekylvægt (g/mol) 389.87
Synonym Ethyl 2-[4-[2-[(4-Chloro-benzoyl)amino]ethyl]phenoxy]-2-methylpropanoate, Bezafibrate Imp. D (EP)
IUPAC navn ethyl 2-[4-[2-[(4-chlorobenzoyl)amino]ethyl]phenoxy]-2-methylpropanoat
SMIL CCOC(=O)C(C)(C)Oc1ccc(CCNC(=O)c2ccc(Cl)cc2)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-[4-[2-[(4-Chloro-benzoyl)amino]ethyl]phenoxy]-2-methylpropanoate
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C21H24ClNO4/c1-4-26-20(25)21(2,3)27-18-11-5-15(6-12-18)13-14-23-19(24)16-7-9-17(22)10-8-16/h5-12H,4,13-14H2,1-3H3,(H,23,24)
Formel vægt 389.1394