Få mere at vide
Bevacizumab Mouse, Biotin, UltraLys, Monoclonal Antibody, AcroBiosystems
Mouse Monoclonal Antibody
2910.00 DKK - 12805.00 DKK
Tekniske data
| Antigen | Bevacizumab |
|---|---|
| Klassifikation | Monoclonal |
| Konjugeret | Biotin |
| Værtsarter | Hybridoma |
| Regulatorisk status | RUO |
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|
16477219
|
ACROBiosystems
BEB-BY13-25ug |
25 μg |
2910.00 DKK
25µg |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
|
16467219
|
ACROBiosystems
BEB-BY13-200ug |
200 μg |
12805.00 DKK
200µg |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
Beskrivelse
Bevacizumab Monoclonal antibody specifically detects Bevacizumab, recommended for PK/PD.Tekniske data
| Bevacizumab | |
| Biotin | |
| RUO | |
| -20°C |
| Monoclonal | |
| Hybridoma | |
| Primary |