Få mere at vide
Bevacizumab Mouse, Biotin, UltraLys, Monoclonal Antibody, AcroBiosystems
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  ACROBiosystems BEB-BY13-25ug
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 16477219
  • 2910.00 DKK / 25µg
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
Bevacizumab Monoclonal antibody specifically detects Bevacizumab, recommended for PK/PD.
Tekniske data
Tekniske data
Bevacizumab
Biotin
25 μg
Primary
Monoclonal
Hybridoma
RUO
-20°C