missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Betulinaldehyde, MedChemExpress
Beskrivelse
Betulinaldehyde(Betunal) belongs to pentacyclic triterpenoids and was reported to exhibit antimicrobial activities against bacteria and fungi, including S.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Betulinaldehyde |
| CAS | 13159-28-9 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C30H48O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Betulinic aldehyde Betunal |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 20 mg/mL (45.38 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | C=C(C)[C@@H]1CC[C@]2(C=O)CC[C@@]3(C)[C@]4(C)CC[C@@]5([H])C(C)(C)[C@@H](O)CC[C@]5(C)[C@@]4([H])CC[C@]3([H])[C@]21[H] |
| Molekylvægt (g/mol) | 440.7 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?