Få mere at vide
Betrixaban, MedChemExpress
Beskrivelse
Betrixaban (PRT054021) is a highly potent, selective, and orally efficacious factor Xa (fXa) inhibitor with an IC50 of 1.5 nM. Betrixaban shows antithrombotic effect.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Betrixaban |
| CAS | 330942-05-7 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C23H22ClN5O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | PRT054021 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 25 mg/mL (55.32 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | N=C(N(C)C)C(C=C1)=CC=C1C(NC2=CC=C(OC)C=C2C(NC(C=C3)=NC=C3Cl)=O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 451.91 |
| Vis mere |