Få mere at vide
Bethanechol chloride, 98%, Thermo Scientific™
A cholinergic receptor agonist
349.26 DKK - 1074.64 DKK
Kemiske identifikatorer
CAS 590-63-6
Molekylær formel C7H17ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 196.675
MDL nummer MFCD00055224
InChI nøgle XXRMYXBSBOVVBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym bethanechol chloride, urecholine, myocholine, besacholine, mechotane, mechothane, mecothane, myotonachol, myotonine, mictone
PubChem CID 11548
ChEBI CHEBI:3085
IUPAC navn 2-carbamoyloxypropyl(trimethyl)azanium;chloride
SMIL CC(C[N+](C)(C)C)OC(=O)N.[Cl-]
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
15477129
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J65919.03
1g
349.26 DKK
1g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15487129
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J65919.06
5g
1074.64 DKK
5g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Tekniske data
Kemiske identifikatorer
590-63-6
196.675
XXRMYXBSBOVVBH-UHFFFAOYSA-N
11548
2-carbamoyloxypropyl(trimethyl)azanium;chloride
C7H17ClN2O2
MFCD00055224
bethanechol chloride, urecholine, myocholine, besacholine, mechotane, mechothane, mecothane, myotonachol, myotonine, mictone
CHEBI:3085
CC(C[N+](C)(C)C)OC(=O)N.[Cl-]
Tekniske data
Bethanechol chloride
C7H17ClN2O2
14,1185
XXRMYXBSBOVVBH-UHFFFAOYSA-N
2-carbamoyloxypropyl(trimethyl)azanium;chloride
11548
196.68
590-63-6
MFCD00055224
bethanechol chloride, urecholine, myocholine, besacholine, mechotane, mechothane, mecothane, myotonachol, myotonine, mictone
CC(C[N+](C)(C)C)OC(=O)N.[Cl-]
196.675
CHEBI:3085
98%
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
GHS H Statement
H302
Harmful if swallowed.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'einecsNumber' : 209-686-8
missing translation for 'rtecsNumber' : BR5425000
missing translation for 'tsca' : Yes
Anbefalet opbevaring : Keep cold
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater