Få mere at vide
Betaxolol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16444347
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16444347 50 mg -
16418468 10 mg -
16418276 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16444347 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0381
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
MedChemExpress Betaxolol is a selective beta1 adrenergic receptor blocker that can be used for the research of hypertension and glaucoma.
Betaxolol is a selective beta1 adrenergic receptor blocker that can be used for the research of hypertension and glaucoma.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Betaxolol
CAS 63659-18-7
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H29NO3
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (325.28 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL OC(CNC(C)C)COC1=CC=C(CCOCC2CC2)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 307.43
Formel vægt 307.43
Procent renhed 95.06%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation