Få mere at vide
Betaxolol hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16454347
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16454347 50 mg 50mg
16428468 10 mg 10mg
16428276 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16454347 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0381A
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
MedChemExpress Betaxolol Hydrochloride is a selective beta1 adrenergic receptor blocker that can be used for the research of hypertension and glaucoma.
Betaxolol Hydrochloride is a selective beta1 adrenergic receptor blocker that can be used for the research of hypertension and glaucoma.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Betaxolol hydrochloride
CAS 63659-19-8
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H30ClNO3
Mængde 50 mg
Synonym SL75212
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (290.79 mM) ∣H2O : 10 mg/mL (29.08 mM; Need ultrasonic)
SMIL OC(CNC(C)C)COC1=CC=C(CCOCC2CC2)C=C1.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 343.89
Formel vægt 343.89
Procent renhed 98.69%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation