missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Betamethasone dipropionate, MedChemExpress

Artikelnummer. 16451359
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16451359 1 g
16439855 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16451359 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13571

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Betamethasone dipropionate is a glucocorticoid steroid with anti-inflammatory and immunosuppressive abilities.

Betamethasone dipropionate is a glucocorticoid steroid with anti-inflammatory and immunosuppressive abilities.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Betamethasone dipropionate
CAS 5593-20-4
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C28H37FO7
Mængde 1 g
Synonym Betamethasone 17,21-dipropionate
Opløselighedsinformation DMSO : 110 mg/mL (218.00 mM; Need ultrasonic)
SMIL C[C@@]12[C@](C[C@H](C)[C@]2(OC(CC)=O)C(COC(CC)=O)=O)([H])[C@]3([H])CCC4=CC(C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C1)=O
Molekylvægt (g/mol) 504.59
Formel vægt 504.59
Procent renhed 98.31%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.