missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Betamethasone 17-Butyrate, TRC

Artikelnummer. 30010691
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30010691 100 mg
30006845 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30010691 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB327090100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 5534-14-5
Molekylær formel C26H35FO6
Molekylvægt (g/mol) 462.55
Synonym 9-Fluoro-11β,17,21-trihydroxy-16β-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 17-Butyrate;
IUPAC navn [(8S,9S,10S,11S,13S,16S)-9-fluoro-11-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] butanoate
SMIL CCCC(=O)OC1([C@@H](C)CC2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)CO

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Betamethasone 17-Butyrate
Analyt- eller komponentnavne Betamethasone 17-Butyrate
Forsendelsestilstand Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C26H35FO6/c1-5-6-22(32)33-26(21(31)14-28)15(2)11-19-18-8-7-16-12-17(29)9-10-23(16,3)25(18,27)20(30)13-24(19,26)4/h9-10,12,15,18-20,28,30H,5-8,11,13-14H2,1-4H3/t15-,18-,19?,20-,23-,24-,25+,26?/m0/s1
Løsningstype Neat
Industry Type Forensics
Mængde 100 mg
Formel vægt 462.2418
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.