CAS RN 5534-14-5
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Betamethasone 17-Butyrate, TRC
CAS: 5534-14-5 Molekylær formel: C26H35FO6 Molekylvægt (g/mol): 462.55 Synonym: 9-Fluoro-11β,17,21-trihydroxy-16β-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 17-Butyrate; IUPAC navn: [(8S,9S,10S,11S,13S,16S)-9-fluoro-11-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] butanoate SMIL: CCCC(=O)OC1([C@@H](C)CC2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)CO