Få mere at vide
Betamethasone-17-butyrate-21-propionate, MedChemExpress
Beskrivelse
Betamethasone-17-butyrate-21-propionate is a topical corticosteroid with potential in the treatment of inflammatory skin diseases.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Betamethasone-17-butyrate-21-propionate |
| CAS | 2-1-5534 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C29H39FO7 |
| Mængde | 20 mg |
| SMIL | O=C([C@]([C@]([C@@]1([H])C2)(C[C@H](O)[C@](F)([C@]3(C=C4)C)[C@@]1([H])CCC3=CC4=O)C)([C@H]2C)OC(CCC)=O)COC(CC)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 518.61 |
| Formel vægt | 518.61 |
| Procent renhed | 98.91% |
| Vis mere |