missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(-)-Beta-Sesquiphellandrene, TRC

Artikelnummer. 17992065
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
17992065 2.5 mg 2.5mg
17912075 5 mg -
17944735 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17992065 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS2806552.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 20307-83-9
Molekylær formel C15 H24
Molekylvægt (g/mol) 204.35
Synonym Cyclohexene, 3-[(1S)-1,5-dimethyl-4-hexen-1-yl]-6-methylene-, (3R)-, 2-Heptene, 2-methyl-6-(4-methylene-2-cyclohexen-1-yl)-, (1'R,6S)-(-)- (8CI), Cyclohexene, 3-(1,5-dimethyl-4-hexenyl)-6-methylene-, [S-(R*,S*)]-, Cyclohexene, 3-[(1S)-1,5-dimethyl-4-hexenyl]-6-methylene-, (3R)- (9CI), β-Sesquiphellandrene (7CI), (3R)-3-[(1S)-1,5-Dimethyl-4-hexen-1-yl]-6-methylenecyclohexene, (-)-(6R,7S)-Sesquiphellandrene, (-)-β-Sesquiphellandrene
IUPAC navn (3R)-3-[(2S)-6-methylhept-5-en-2-yl]-6-methylidenecyclohexene
SMIL C[C@@H](CCC=C(C)C)[C@H]1CCC(=C)C=C1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale beta-Sesquiphellandrene
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C15H24/c1-12(2)6-5-7-14(4)15-10-8-13(3)9-11-15/h6,8,10,14-15H,3,5,7,9,11H2,1-2,4H3/t14-,15+/m0/s1
Formel vægt 204.1878
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.