CAS RN 20307-83-9
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
(-)-Beta-Sesquiphellandrene, TRC
CAS: 20307-83-9 Molekylær formel: C15 H24 Molekylvægt (g/mol): 204.35 Synonym: Cyclohexene, 3-[(1S)-1,5-dimethyl-4-hexen-1-yl]-6-methylene-, (3R)-,2-Heptene, 2-methyl-6-(4-methylene-2-cyclohexen-1-yl)-, (1'R,6S)-(-)- (8CI),Cyclohexene, 3-(1,5-dimethyl-4-hexenyl)-6-methylene-, [S-(R*,S*)]-,Cyclohexene, 3-[(1S)-1,5-dimethyl-4-hexenyl]-6-methylene-, (3R)- (9CI),β-Sesquiphellandrene (7CI),(3R)-3-[(1S)-1,5-Dimethyl-4-hexen-1-yl]-6-methylenecyclohexene,(-)-(6R,7S)-Sesquiphellandrene,(-)-β-Sesquiphellandrene IUPAC navn: (3R)-3-[(2S)-6-methylhept-5-en-2-yl]-6-methylidenecyclohexene SMIL: C[C@@H](CCC=C(C)C)[C@H]1CCC(=C)C=C1