missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Beta-Phenyllongifolol, TRC

Artikelnummer. 30137067
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30137067 2.5 mg 2.5mg
30135411 1 mg -
30007639 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30137067 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP3355452.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 946513-36-6
Molekylær formel C21H30O
Molekylvægt (g/mol) 298.46
SMIL O[C@H](C1=CC=CC=C1)[C@H]2C3(C)CCCC(C)(C)C4C3CC[C@@H]24

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale beta-Phenyllongifolol
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C21H30O/c1-20(2)12-7-13-21(3)16-11-10-15(17(16)20)18(21)19(22)14-8-5-4-6-9-14/h4-6,8-9,15-19,22H,7,10-13H2,1-3H3/t15-,16?,17?,18+,19-,21?/m1/s1
Formel vægt 298.2297
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.