CAS RN 946513-36-6
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Beta-Phenyllongifolol, TRC
CAS: 946513-36-6 Molekylær formel: C21H30O Molekylvægt (g/mol): 298.46 SMIL: O[C@H](C1=CC=CC=C1)[C@H]2C3(C)CCCC(C)(C)C4C3CC[C@@H]24