Få mere at vide
beta-Methylphenethylamin, TRC
Artikelnummer. 30134506
Skift visning
Mængde:
2.5 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30134506 25 g -
30132928 10 g -
17924755 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134506 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM32477525G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 582-22-9
Molekylær formel C9 H13 N
Molekylvægt (g/mol) 135.21
Synonym Benzeneethanamine, β-methyl-, Phenethylamine, β-methyl- (8CI), β-Methylbenzeneethanamine, (RS)-2-Phenylpropylamine, (±)-2-Phenylpropylamine, (±)-β-Methylphenethylamine, 1-Propanamine, 2-phenyl-, 2-Phenyl-1-propanamine, 2-Phenyl-1-propylamine, 2-Phenylpropanamine, 2-Phenylpropylamine, NSC 272273, β-Methylphenethylamine, β-Methylphenylethylamine, β-Phenylpropylamine
IUPAC navn 2-phenylpropan-1-amin
SMIL CC(CN)c1ccccc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale beta-Methylphenethylamine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C9H13N/c1-8(7-10)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7,10H2,1H3
Formel vægt 135.1048
Procent renhed >95%