Få mere at vide
Beta-methylphenethylamin hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30468719
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30468719 10 g
30468429 25 g
30468027 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30468719 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM32478010G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20388-87-8
Molekylær formel C9 H13 N . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 171.67
Synonym β-Methylphenethylamine Hydrochloride, Benzeneethanamine, β-methyl-, hydrochloride (1:1), Benzeneethanamine, β-methyl-, hydrochloride (9CI), Phenethylamine, β-methyl-, hydrochloride (8CI), 2-Phenyl-1-propanamine hydrochloride, 2-Phenyl-1-propanamine monohydrochloride, 2-Phenylpropylamine hydrochloride, β-Methylbenzeneethanamine hydrochloride
IUPAC navn 2-phenylpropan-1-amin; hydrochlorid
SMIL Cl.CC(CN)c1ccccc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale R-beta-Methylphenylethylamine hydrochloride
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C9H13N.ClH/c1-8(7-10)9-5-3-2-4-6-9;/h2-6,8H,7,10H2,1H3;1H
Formel vægt 171.0815