missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Beta-Methylcholine Chloride, TRC

Artikelnummer. 30137028
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137028 5 g
30133909 10 g
30010126 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30137028 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3058555G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2382-43-6
Molekylær formel C6H16ClNO
Molekylvægt (g/mol) 153.65
Synonym beta-Hydroxypropyltrimethylammonium Chloride, (2-Hydroxypropyl)trimethylammonium Chloride, 2-Hydroxy-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium Chloride;
IUPAC navn 2-hydroxypropyl(trimethyl)azanium;chloride
SMIL [Cl-].CC(O)C[N+](C)(C)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale beta-Methylcholine Chloride
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C6H16NO.ClH/c1-6(8)5-7(2,3)4;/h6,8H,5H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Formel vægt 153.092
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.