CAS RN 2382-43-6
IUPAC Navn:
(2-hydroxypropyl)trimethylazanium chloride
Synonymer:
β-methylcholine
Molekylvægt (g/mol):
153.65
Molekylformel:
C6H16ClNO
InChi Key:
RUUHDEGJEGHQKL-UHFFFAOYNA-M
SMILES:
[Cl-].CC(O)C[N+](C)(C)C
1
–
1
af
1
Resultater
1
Beta-Methylcholine Chloride, TRC
CAS: 2382-43-6 Molekylær formel: C6H16ClNO Molekylvægt (g/mol): 153.65 Synonym: beta-Hydroxypropyltrimethylammonium Chloride,(2-Hydroxypropyl)trimethylammonium Chloride,2-Hydroxy-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium Chloride; IUPAC navn: 2-hydroxypropyl(trimethyl)azanium;chloride SMIL: [Cl-].CC(O)C[N+](C)(C)C