Få mere at vide
Beta-Methylcholine Chloride, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | beta-Methylcholine Chloride |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H16NO.ClH/c1-6(8)5-7(2,3)4;/h6,8H,5H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| Formel vægt | 153.092 |