Få mere at vide
(+)-Beta-Methyl-Alpha,Alpha-diphenyl-4-morpholinebutanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (+)-beta-Methyl-alpha,alpha-diphenyl-4-morpholinebutanoic Acid |
| Molekylær formel | C21H25NO3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (S)-3-Methyl-4-morpholino-2,2-diphenylbutanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C21H25NO3/c1-17(16-22-12-14-25-15-13-22)21(20(23)24,18-8-4-2-5-9-18)19-10-6-3-7-11-19/h2-11,17H,12-16H2,1H3,(H,23,24)/t17-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@@H](C(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C(O)=O)CN3CCOCC3 |
| IUPAC navn | (S)-3-methyl-4-morpholino-2,2-diphenylbutanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 339.43 |
| Formel vægt | 339.18 |