Få mere at vide
beta-ionon, 96%
Artikelnummer. 11445413
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11445413 100 g 100g
11455413 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11445413 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13400.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
CAS: 79-77-6 | C13H20O | 192,302 g/mol
Det er et vigtigt duftkemikalie, der bruges i parfumeri. Kombinationen afα -ionon ogβ -ionon er karakteristisk for duften af violer og bruges sammen med andre komponenter i smagsstoffer for at genskabe deres duft.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er et vigtigt duftkemikalie, der bruges i parfumeri. Kombinationen afα -ionon ogβ -ionon er karakteristisk for duften af violer og bruges sammen med andre komponenter i smagsstoffer for at genskabe deres duft.
Opløselighed Opløseligt i vand (0,11 mg/ml ved 20
C).°
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79-77-6
Molekylær formel C13H20O
Molekylvægt (g/mol) 192.302
MDL nummer MFCD00001549
InChI nøgle PSQYTAPXSHCGMF-BQYQJAHWSA-N
Synonym beta-ionone, trans-beta-ionone, e-beta-ionone, 4-2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl but-3-en-2-one, .beta.-ionone, 3e-4-2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl but-3-en-2-one, 4-2,6,6-trimethyl-1-cyclohexenyl-3-buten-2-one, unii-a7nrr1hlh6, e-4-2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl but-3-en-2-one, beta-e-ionone
PubChem CID 638014
ChEBI CHEBI:32325
IUPAC navn (E)-4-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)but-3-en-2-on
SMIL CC1=C(C(CCC1)(C)C)C=CC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale beta-Ionone
Smeltepunkt -49 °C
Tæthed 0.943
Kogepunkt 126 °C til 128 °C (12 mmHg)
Flammepunkt 112 °C (233 °F)
Brydningsindeks 1.52
Mængde 100 g
Beilstein 1909544
Merck Index 14,5056
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (0,11 mg/mI ved 20 °C).
Formel vægt 192.3
Procent renhed 96%