missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Beta-Hyodeoxycholic Acid, TRC

Artikelnummer. 30135575
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135575 50 mg
30006760 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30135575 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH99810550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 570-84-3
Molekylær formel C24H40O4
Molekylvægt (g/mol) 392.57
Synonym (3beta,5beta,6alpha)-3,6-Dihydroxycholan-24-oic Acid, 3beta,6alpha-dihydroxy-5beta-Cholan-24-oic Acid, Isohyodeoxycholic Acid
IUPAC navn (4R)-4-[(3S,5R,6S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-3,6-dihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoic acid
SMIL C[C@H](CCC(=O)O)[C@H]1CC[C@@H]2[C@@]1(CC[C@H]3[C@H]2C[C@@H]([C@H]4[C@@]3(CC[C@@H](C4)O)C)O)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale beta-Hyodeoxycholic Acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C24H40O4/c1-14(4-7-22(27)28)17-5-6-18-16-13-21(26)20-12-15(25)8-10-24(20,3)19(16)9-11-23(17,18)2/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15+,16+,17-,18+,19+,20+,21+,23-,24-/m1/s1
Formel vægt 392.2927
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.