CAS RN 570-84-3
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Beta-Hyodeoxycholic Acid, TRC
CAS: 570-84-3 Molekylær formel: C24H40O4 Molekylvægt (g/mol): 392.57 Synonym: (3beta,5beta,6alpha)-3,6-Dihydroxycholan-24-oic Acid,3beta,6alpha-dihydroxy-5beta-Cholan-24-oic Acid,Isohyodeoxycholic Acid IUPAC navn: (4R)-4-[(3S,5R,6S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-3,6-dihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoic acid SMIL: C[C@H](CCC(=O)O)[C@H]1CC[C@@H]2[C@@]1(CC[C@H]3[C@H]2C[C@@H]([C@H]4[C@@]3(CC[C@@H](C4)O)C)O)C