Få mere at vide
beta-Cypermethrin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | beta-Cypermethrin |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H19Cl2NO3/c1-22(2)17(12-19(23)24)20(22)21(26)28-18(13-25)14-7-6-10-16(11-14)27-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17-18,20H,1-2H3/t17?,18-,20+/m0/s1 |
| Formel vægt | 415.0742 |