Få mere at vide
Beta-Cortol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16447517
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16447517 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16447517 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY113418
MedChemExpress Beta-Cortol is an androgen metabolite present in adults.
Beta-Cortol is an androgen metabolite present in adults.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Beta-Cortol
CAS 667-65-2
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H36O5
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (271.36 mM; Need ultrasonic)
SMIL C[C@]1(C[C@@H]2O)[C@](CC[C@]1(O)[C@H](O)CO)([H])[C@@]3([H])[C@@]2([H])[C@](CC[C@@H](O)C4)(C)[C@]4([H])CC3
Molekylvægt (g/mol) 368.51
Formel vægt 368.51
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism