Få mere at vide
beta,3-dinitrostyren, 98%
Artikelnummer. 11398725
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11398725 1 g 1g
11308735 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398725 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12304.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 882-26-8 | C8H6N2O4 | 194,146 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 882-26-8
Molekylær formel C8H6N2O4
Molekylvægt (g/mol) 194.146
MDL nummer MFCD00052063
InChI nøgle YOEGXQQUPVDQEE-SNAWJCMRSA-N
Synonym beta,3-dinitrostyrene, 1-nitro-3-2-nitrovinyl benzene, m,.beta.-dinitrostyrene, trans-m,beta-dinitrostyrene, m-2-nitrovinyl nitrobenzene, 3-nitro-b-nitrostyrene, styrene, m,beta-dinitro-, e, benzene, 1-nitro-3-2-nitroethenyl, 1-nitro-2-m-nitrophenyl ethylene, 1-nitro-3-e-2-nitroethenyl benzene
PubChem CID 5355017
IUPAC navn 1-nitro-3-[(E)-2-nitroethenyl]benzen
SMIL C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C=C[N+](=O)[O-]
Specifications
Kemisk navn eller materiale beta,3-Dinitrostyrene
Smeltepunkt 125 °C til 127 °C
Mængde 1 g
Beilstein 2051290
Formel vægt 194.15
Procent renhed 98%