Få mere at vide
Uvex™ Bermuda bukser 7426-Graphit
De uvex suXXeed-kollektionen får alt på plads: gennemtænkt funktionalitet, sporty design, spændende farvekontraster, usædvanlige materialekombinationer og et snit, der sidder som fod i hose. Kan bæres i industrielle og metalforarbejdningsmiljøer såvel som til fritid.
Brand: Uvex™ 8970714
435.59 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
- Materiale: 65% polyester, 40% bomuld ca. 245 g/m² , kipervævning
- Dette er en optimeret buks på fysiologiske synspunkter
- Kontrastfarvede indsatser, permanent velvære og let bevægelse.
- Talje med elastik for en optimal pasform, mange forskellige lommer tilbyder nok opbevaringsplads, sporty stilretning, velegnet til industriel vask
- Oeko-Tex Standard 100
- Størrelser: 42 - 66
- Plejevejledning: 60 °C vaskbar, klor umulig, strygning: I point, renseri: P, tørretumbler: Jeg påpeger, velegnet til industriel hvidvaskning
Tekniske data
62 | |
Bukser til generelle formål | |
Grå | |
Tapet | |
Knapper; Lynlås | |
ca. 0,245 g/m² |
Mænds | |
Bomuld | |
Lige | |
6 | |
Genanvendelig |