Få mere at vide
Uvex™ Bermuda bukser 7426-Graphit
Artikelnummer. p-7232034 Shop alle Uvex produkter
Størrelse:
42
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 17207061
Brand: Uvex™ 8970713
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De uvex suXXeed-kollektionen får alt på plads: gennemtænkt funktionalitet, sporty design, spændende farvekontraster, usædvanlige materialekombinationer og et snit, der sidder som fod i hose. Kan bæres i industrielle og metalforarbejdningsmiljøer såvel som til fritid.
  • Materiale: 65% polyester, 40% bomuld ca. 245 g/m² , kipervævning
  • Dette er en optimeret buks på fysiologiske synspunkter
  • Kontrastfarvede indsatser, permanent velvære og let bevægelse.
  • Talje med elastik for en optimal pasform, mange forskellige lommer tilbyder nok opbevaringsplads, sporty stilretning, velegnet til industriel vask
  • Oeko-Tex Standard 100
  • Størrelser: 42 - 66
  • Plejevejledning: 60 °C vaskbar, klor umulig, strygning: I point, renseri: P, tørretumbler: Jeg påpeger, velegnet til industriel hvidvaskning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse 60
Køn Mænds
Produkttype Bukser til generelle formål
Materiale Bomuld
Farve Grå
Ankel stil Lige
Sømtype Tapet
Antal lommer 6
Lukketype Knapper; Lynlås
Engangs Genanvendelig
Tykkelse ca. 0,245 g/m²