Få mere at vide
Benzyltriphenylphosphoniumchlorid, 99%
Artikelnummer. 10696394 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10696394 500 g Glasflaske 500g
10070580 25 g Glasflaske 25g
10306410 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10696394 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 106215000
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1100-88-5 | C25H22ClP | 388,87 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til CC-obligationsdannelse (olefinering)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1100-88-5
Molekylær formel C25H22ClP
Molekylvægt (g/mol) 388.87
MDL nummer MFCD00011913
InChI nøgle USFRYJRPHFMVBZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzyltriphenylphosphonium chloride, triphenylbenzylphosphonium chloride, phosphonium, triphenyl phenylmethyl-, chloride, benzyltriphenylphosphanium chloride, benzyl triphenylphosphonium chloride, benzyl-triphenyl-phosphonium chloride, phosphonium, triphenyl phenylmethyl-, chloride 1:1, triphenylbenzylphosphine, chloride, benzyl triphenyl phosphoniumchlorid
PubChem CID 70671
IUPAC navn benzyl(triphenyl)phosphanium;chlorid
SMIL [Cl-].C(C1=CC=CC=C1)[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyltriphenylphosphonium chloride
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 337,0 °C
Farve Hvid
Flammepunkt >300 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (Argentometri)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH2P(C6H5)3Cl
Mængde 500 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselig i kloroform, let opløselig i lavere alifatiske alkoholer
Formel vægt 388.86
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzyltriphenylphosphonium chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.