Få mere at vide
Benzyltriphenylfosfhoniumchlorid, 99%
Artikelnummer. 11487916
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11487916 25 g 25g
11497916 100 g 100g
11407926 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11487916 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14034.14
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1100-88-5 | C25H22ClP | 388,87 g/mol
Benzyltriphenylphosphoniumchlorid bruges som accelerator i Bisphenol AF-hærdningssystemet til fluorelastomer. Anvendes også som faseoverførselskatalysatorer ved syntese af visse organiske forbindelser. Det bruges som en reaktant til syntese af kemiske forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Benzyltriphenylphosphoniumchlorid bruges som accelerator i Bisphenol AF-hærdningssystemet til fluorelastomer. Anvendes også som faseoverførselskatalysatorer ved syntese af visse organiske forbindelser. Det bruges som en reaktant til syntese af kemiske forbindelser.
Opløselighed
Opløseligt i vand og alkohol. Uopløseligt i acetone.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares under inert gas. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, vand/fugt..
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1100-88-5
Molekylær formel C25H22ClP
Molekylvægt (g/mol) 388.87
MDL nummer MFCD00011913
InChI nøgle USFRYJRPHFMVBZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzyltriphenylphosphonium chloride, triphenylbenzylphosphonium chloride, phosphonium, triphenyl phenylmethyl-, chloride, benzyltriphenylphosphanium chloride, benzyl triphenylphosphonium chloride, benzyl-triphenyl-phosphonium chloride, phosphonium, triphenyl phenylmethyl-, chloride 1:1, triphenylbenzylphosphine, chloride, benzyl triphenyl phosphoniumchlorid
PubChem CID 70671
IUPAC navn benzyl(triphenyl)phosphanium;chlorid
SMIL [Cl-].C(C1=CC=CC=C1)[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyltriphenylphosphonium chloride
Smeltepunkt ∼330 °C (dekomponering)
Flammepunkt >300 °C (572 °F)
Lugt Lugtfri
Mængde 25 g
FN nummer UN3464
Beilstein 3599868
Formel vægt 388.88
Procent renhed 99%