Få mere at vide
Benzyltriphenylphosphoniumbromid, 98%
Artikelnummer. 11460408
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11460408 10 g 10g
11470408 50 g 50g
11480408 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11460408 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24567.09
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1449-46-3 | C25H22BrP | 433,33 g/mol
Benzyltriphenylphosphoniumbromid anvendes som en reaktant til stereoselektiv azidolyse af vinylepoxider, enantioselektiv aziridinering og Friedel-Crafts cyklisering til asymmetrisk syntese af dihydrexidin, biomimetisk jern(III)-medieret oxidativ dimerisering til syntese af benzoquin-syntese af enantiose-syntese af enantioselektiv. syn-diarylheptanoider fra D-glucose, fremstilling afβ -amyloid plaque ligander og decarboxylativ cyclopropanation. Det reagerer med 4-methyl-oxetan-2-on til fremstilling af 4-hydroxy-1-phenyl-1-(triphenyl-15-phosphanyliden)-pentan-2-on.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Benzyltriphenylphosphoniumbromid bruges som en reaktant til stereoselektiv azidolyse af vinylepoxider, enantioselektiv aziridinering og Friedel-Crafts cyklisering til asymmetrisk syntese af dihydrexidin, biomimetisk jern(III)-medieret oxidativ dimerisering af benzo A-syntese og parminvistisk syntese af dimerose og parin af syn-diarylheptanoider fra D-glucose, fremstilling afβ -amyloid plaque ligander og decarboxylativ cyclopropanation. Det reagerer med 4-methyl-oxetan-2-on til fremstilling af 4-hydroxy-1-phenyl-1-(triphenyl-15-phosphanyliden)-pentan-2-on.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1449-46-3
Molekylær formel C25H22BrP
Molekylvægt (g/mol) 433.33
MDL nummer MFCD00031707
InChI nøgle WTEPWWCRWNCUNA-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzyltriphenylphosphonium bromide, bromo benzyl triphenylphosphorane, benzyltriphenylphosphanium bromide, phenylmethyl triphenylphosphonium bromide, benzyl triphenylphosphonium bromide, benzyl triphenyl phosphonium bromide, phosphonium, triphenyl phenylmethyl-, bromide, acmc-1ch0e, ksc491k3n
PubChem CID 2734970
IUPAC navn benzyl(triphenyl)phosphanium;bromid
SMIL [Br-].C(C1=CC=CC=C1)[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyltriphenylphosphonium bromide
Smeltepunkt 293°C to 298°C
Mængde 10 g
FN nummer UN3464
Beilstein 3599867
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 433.34
Procent renhed 98%