Få mere at vide
Benzyltrimethylammoniumtribromid, 98%
Artikelnummer. 11465937
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11465937 25 g 25g
11445937 1 g 1g
11455937 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11465937 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24470.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-09-2026
CAS: 111865-47-5 | C10H17Br3N+ | 390,965 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111865-47-5
Molekylær formel C10H17Br3N+
Molekylvægt (g/mol) 390.965
MDL nummer MFCD00134423
InChI nøgle GSDDWZVWOXMLJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyltrimethylammonium tribromide
PubChem CID 86222689
IUPAC navn benzyl(trimethyl)azanium;molekylært brom;hydrobromid
SMIL C[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1.Br.BrBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyltrimethylammonium tribromide
Smeltepunkt 99 °C til 101 °C
Mængde 25 g
Formel vægt 389.97
Procent renhed 98%