Få mere at vide
Benzyltrimethylammoniumtribromid, 97%
Artikelnummer. 10289673 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10289673 50 g Glasflaske 50g
10055173 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10289673 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 388320500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
CAS: 111865-47-5 | C10H16Br3N | 389,95 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111865-47-5
Molekylær formel C10H16Br3N
Molekylvægt (g/mol) 389.95
MDL nummer MFCD00134423
InChI nøgle GSDDWZVWOXMLJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyltrimethylammonium tribromide
PubChem CID 86222689
IUPAC navn benzyl(trimethyl)azanium;molekylært brom;hydrobromid
SMIL C[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1.Br.BrBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyltrimethylammonium tribromide
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 97 °C til 101 °C
Farve Gul til Orange
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (Iodometri)
Emballage Glasflaske
Mængde 50 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: .. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol
Formel vægt 389.95
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzyltrimethylammonium tribromide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.