Få mere at vide
Benzyltrimethylammoniumhydroxid, 40% w/w i methanol
Beskrivelse
Benzyltrimethylammoniumhydroxid anvendes som en faseoverførselskatalysator. Det bruges også i aldolkondensationsreaktioner og basekatalyserede dehydreringsreaktioner. Ydermere tjener det som en stærk organisk base og anvendes i Horner-Wadsworth-Emmons olefineringsreaktioner. Derudover er det en aktiv komponent i formuleringen, som bruges til rengøring af siliciumwafer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Benzyltrimethylammoniumhydroxid anvendes som faseoverførselskatalysator. Det bruges også i aldolkondensationsreaktioner og basekatalyserede dehydreringsreaktioner. Ydermere tjener det som en stærk organisk base og anvendes i Horner-Wadsworth-Emmons olefineringsreaktioner. Derudover er det en aktiv komponent i formuleringen, som bruges til rengøring af siliciumwafer.
Opløselighed Blandbar med vand
, kulbrinter, aromatiske kulbrinter og halogenerede opløsningsmidler.
Bemærkninger
Air Sensitive. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzyltrimethylammonium hydroxide |
| Tæthed | 0.92 |
| Kogepunkt | 65 °C |
| Flammepunkt | 15 °C (59 °F) |
| Lugt | Ammoniak-lignende |
| Lineær formel | C6H5CH2N(CH3)3OH |
| Brydningsindeks | 1.427 |
| Mængde | 100 mL |
| FN nummer | UN2924 |
| Beilstein | 3917256 |
| Vis mere |