Få mere at vide
Benzyltrimethylammoniumhydroxid, 40% w/w aq. soln.
Artikelnummer. 15497455
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15497455 500 mL 500ml
15487455 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15497455 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 047189.AP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 100-85-6 | C10H17NO | 167,252 g/mol
Benzyltrimethylammoniumhydroxid anvendes som en faseoverførselskatalysator. Det bruges også i aldolkondensationsreaktioner og basekatalyserede dehydreringsreaktioner. Ydermere tjener det som en stærk organisk base og anvendes i Horner-Wadsworth-Emmons olefineringsreaktioner. Derudover er det en aktiv komponent i formuleringen, som bruges til rengøring af siliciumwafer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-85-6
Molekylær formel C10H17NO
Molekylvægt (g/mol) 167.252
MDL nummer MFCD00008281
InChI nøgle NDKBVBUGCNGSJJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzyltrimethylammonium hydroxide, triton b, n,n,n-trimethyl-1-phenylmethanaminium hydroxide, trimethylbenzylammonium hydroxide, benzyl trimethylammonium hydroxide, benzyl trimethyl ammonium hydroxide, trimethyl benzylammonium hydroxide, sumquat 2311, benzyltrimetylammonium hydroxide, n,n,n-trimethylbenzenemethanaminium hydroxide
PubChem CID 66854
IUPAC navn benzyl(trimethyl)azaniumhydroxid
SMIL C[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1.[OH-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyltrimethylammonium hydroxide
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.059 g/mL
Lugt Amin-lignende
Lineær formel C6H5CH2N(CH3)3OH
Brydningsindeks 1.43
Mængde 500 mL
FN nummer UN3267
Beilstein 3917256
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Blandet med alkoholer, kulbrinter, aromatiske kulbrinter og halogenerede opløsningsmidler.
Formel vægt 167.25
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 40% w/w aq. soln.
Fysisk form Væske