Få mere at vide
Benzyltrimethylammonium hydroxide, 20% w/w aq. soln., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11328868
Skift visning
Mængde:
50 mL
250 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11328868 1 L 1 L
11318868 50 mL 50ml
11308868 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11328868 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041717.K2
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-85-6
Molekylær formel C10H17NO
Molekylvægt (g/mol) 167.252
MDL nummer MFCD00008281
InChI nøgle NDKBVBUGCNGSJJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzyltrimethylammonium hydroxide, triton b, n,n,n-trimethyl-1-phenylmethanaminium hydroxide, trimethylbenzylammonium hydroxide, benzyl trimethylammonium hydroxide, benzyl trimethyl ammonium hydroxide, trimethyl benzylammonium hydroxide, sumquat 2311, benzyltrimetylammonium hydroxide, n,n,n-trimethylbenzenemethanaminium hydroxide
PubChem CID 66854
IUPAC navn benzyl(trimethyl)azanium;hydroxide
SMIL C[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1.[OH-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzyltrimethylammonium hydroxide
Farve Colorless to Yellow
Lugt Amine-like
Lineær formel C6H5CH2N(CH3)3OH
Mængde 1 L
FN nummer UN3267
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 167.25
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 20% w/w aq. soln.
Fysisk form Liquid